Läs mer
Yangonin, MedChemExpress
Beskrivning
Yangonin exhibits affinity for the human recombinant cannabinoid CB1 receptor with an IC50 and a Ki of 1.79 μM and 0.72 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yangonin |
| CAS | 500-62-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.27 |
| Visa mer |