Läs mer
Yangonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Yangonin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+ |
| Formel vikt | 258.0892 |