Läs mer
YAP/TAZ inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivning
YAP/TAZ inhibitor-1 is a YAP/TAZ inhibitor extracted from patent WO2017058716A1, Compound 1, has an IC50 of <0.100 μμ in firefly luciferase assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YAP/TAZ inhibitor-1 |
| CAS | 2093565-23-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H39N3O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (100.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(S(=O)(C4CCC(C)(C)CC4)=O)C=C3)/C2=N\O)(N5CCN(C(C6=CC=CC=C6)C)CC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 621.81 |
| Formel vikt | 621.81 |
| Visa mer |