Läs mer
Abnova™ YBX1/CEN1p FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | Y-boxbindande protein 1 |
| Gene Alias | BP-8,CSDA2,CSDB,DBPB,MDR-NF1,MGC104858,MGC110976,MGC117250,NSEP-1,NSEP1,YB-1,YB1 |
| Gensymbol | YBX1 |
| Gen-ID (Entrez) | 4904 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |