Läs mer
Abnova™ YBX1/CEN1p FISH-sond
Produktkod. p-7192962
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16033365
Brand: Abnova™ FG0223.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen Y-boxbindande protein 1
Gene Alias BP-8,CSDA2,CSDB,DBPB,MDR-NF1,MGC104858,MGC110976,MGC117250,NSEP-1,NSEP1,YB-1,YB1
Gensymbol YBX1
Gen-ID (Entrez) 4904
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska