missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ YC 1
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18065692
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18065692 50 mg
18064852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18065692 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4307/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Soluble guanylyl cyclase (sGC) activator; induces G1 cell cycle arrest

Nitric oxide-independent activator of soluble guanylyl cyclase (sGC). Significantly elevates cGMP levels and inhibits collagen-stimulated aggregation of washed rabbit platelets (IC50 = 14.6 μM); induces relaxation in denuded phenylephrine-contracted rabbit aortic rings (EC50 = 1.9 μM). Also displays antiproliferative activity in vitro and in vivo by inducing G1 cell cycle arrest in two human hepatocellular carcinoma (HCC) cell lines, and in HCC xenografts in athymic SCID mice. Exhibits low cytotoxicity in non-malignant cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 170632-47-0
Molekylformel C19H16N2O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material YC 1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 304.34
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 304.35
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.