Läs mer
YC 207-2014 VOC Mixture 112 Kit 0.15-1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1569-02-4, 107-98-2, 71-23-8, 78-93-3, 110-80-5, 108-10-1 |
| Kvantitet | 5 x 5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Triacetin |