Läs mer
Tocris Bioscience™ YE 120
Beskrivning
GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2 μM).
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | YE 120 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 330.17 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.168 |