missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ YE 120
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18095632
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18095632 50 mg
18075402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18095632 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4457/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

GPR35 agonist

GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 383124-82-1
Molekylformel C16H9Cl2N3O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material YE 120
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 330.17
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 330.168
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.