Läs mer
Gibco™ Jäst 100
Produktkod. 16249841
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
16249841 100 g
1 options
Produktkod. 16249841 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 215384
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Yeast 100 är designad för att öka innehållet av vitaminer och andra viktiga näringskomponenter som finns i jäst.
Yeast 100, är också en del av Peptone Preview Pak som innehåller:
• Vete 100, —UF ett ultrafiltrerat tillskott och bra glutaminkälla, vilket gör det idealiskt för cellodlingstillämpningar i däggdjur. Det smälts för ökat peptidinnehåll vilket resulterar i en låg koncentration av fria aminosyror och kolhydrater.
• Bomull 100, —UF rik på nukleosidhalt och smält för att öka peptidinnehållet. Det bearbetas för att ge högre koncentrationer av vitaminer, vilket kan bidra till att upprätthålla prestanda i däggdjurs- och mikrobiella processer.
• Bomull 200, —UF ultrafiltrerad och rik på nukleosidhalt, bearbetad för att öka kolhydratkoncentrationerna, vilket är viktigt för vissa cellodlingar och mikrobiella processer
• Pea 100, UF en ultrafiltrerad —pepton som smälts för att förbättra innehållet av nukleosid och fria aminosyror. Den höga totala aminosyrahalten och låga kolhydrathalten liknar många högpresterande peptoner från animaliskt ursprung.
• Soy —100 ett högsmält sojaproteinpepton som har ett högt innehåll av nukleosider och fria aminosyror. Den har höga koncentrationer av vitaminer och kolhydrater och rekommenderas för en mängd olika processer.
• Jäst 100 —designad för att öka innehållet av vitaminer och andra viktiga näringskomponenter som finns i jäst. Den är avsedd för näringstillskott för cellkulturer från däggdjur, mikrobiella och insekter.
Peptone Preview Pak kosttillskott är icke-GMP-prototypprodukter som inte är avsedda för tillverkning. Större storlekar är tillgängliga via Gibco Custom Products Services.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Kvantitet 100 g