Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jästextrakt
Produktkod. 11356849
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356849 500 g 500g
11346849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356849 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26769.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används som livsmedelstillsats, smakförstärkare i bearbetade livsmedel av alla slag och som näringsämne för bakteriekulturmedier. Det används för att skapa salta smaker och umamismakupplevelser.
Jästextrakt används som livsmedelstillsats, smakförstärkare i bearbetade livsmedel av alla slag och som näringsämne för bakteriekulturmedier. Det används för att skapa salta smaker och umamismakupplevelser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Förpackningstyp Glasflaska
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.