Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jästextrakt
Produktkod. 15493079
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493079 1 kg 1kg
15483079 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493079 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60287.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2236.71 SEK
    2007.65 SEK / 1kg
    Save 229.06 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används som livsmedelstillsats, smakförstärkare i bearbetade livsmedel av alla slag och som näringsämne för bakteriekulturmedier. Det används för att skapa salta smaker och umamismakupplevelser.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Förpackningstyp Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.