Läs mer
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar
Beskrivning
Yeast Extract Agar is ideal for cultivating a wide range of bacteria and fungi in laboratory settings.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Innehåll och lagring | 2°C to 12°C |
| Formatera | 90 mm |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Fyll volym | 17 mL |
| Kvantitet | 10 Plates |