Läs mer
Thermo Scientific™ Jästextraktagar (uttorkad)
Produktkod. 11923792
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11923792
Brand: Thermo Scientific™ CM0019B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför plåträkning av mikroorganismer i vatten med detta medium medan du håller dig till ISO 1133:2014.
Carry out plate counts of microorganisms in water with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Agar (Dehydrated). Yeast Extract Agar is made to the formula described by Windle Taylor1 for the plate count of microorganisms in water and is tested in accordance with ISO 1133:20142. It is a rich, nutritious medium for the recovery of a wide range of bacteria, yeast, and molds.
Den vanliga metoden för att räkna heterotrofa bakterier i vatten är genom hällplattmetoden med jästextraktagar. Separata räkningar görs av de aeroba mesofila organismer som bildar synliga kolonier i detta medium efter 24 timmars inkubation vid 37 °C och de som bildar kolonier efter tre dagars inkubation vid 22 °C. De två metoderna ger olika resultat 2 .
Organismerna som växer under dessa förhållanden omfattar bakterier, jästsvampar och mögel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Jästextraktagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 21,7L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning