Läs mer
BD Difco™ Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Agar
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Antibiotikametoden för att räkna upp jäst och mögel i mejeriprodukter har blivit den valda metoden och ersätter den traditionella surgjorda metoden.
- Resulterar i bättre återhämtning av skadade svampceller, som är känsliga för en sur miljö
- Genererar mindre störningar från utfällda matpartiklar under räkningen
- Har fördelar när ett prov innehåller övervägande jäst och/eller skadad jäst
- Ungefärlig formel per liter:
- Jästextrakt: 5,0g
- Glukos: 20,0g
- Kloramfenikol: 0,1 g
- Agar: 13,0g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 5 g jästextrakt, 20 g glukos, 0,1 g kloramfenikol, 13 g agar |
| Form | Uttorkad, pulver |
| Produkttyp | Selektivt agarmedium |
| Med tillsatser | Kloramfenikol |
| För användning med (applikation) | Räkna upp jäst och mögel i mjölk och mjölkprodukter |
| pH | 6.6± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Chloramphenicol