Läs mer
Thermo Scientific™ Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Medium (YGC-Medium)
Produktkod. 10240973
Change view
Beskrivning:
Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Medium
Kvantitet:
10/Pk.
Fyll volym:
17 mL
Fyll vikt:
17g± 5 %
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Fyll volym Fyll vikt Förpackningsstorlek
10240973 Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Medium 10/Pk. 17 mL 17g± 5 % Paket med 10
1 options
Produktkod. 10240973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5032A
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och räkna upp jäst och mögel i livsmedelsprodukter med detta selektiva medium.
Isolera och räkna upp jäst och mögel från livsmedelsprover med hjälp av Thermo Scientific™ Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Medium. Kloramfenikol i mediet är det selektiva medlet som hämmar bakterietillväxt.
Valet av ett lämpligt medium för uppräkning av jäst och mögel från livsmedelsprover är i hög grad beroende av arten av det livsmedel som undersöks och de organismer som förekommer på dem. Jästextraktglukoskloramfenikol-agar förblir bakteriostatisk när den inokuleras med högst 1 ml av en 10-1 spädning av livsmedelsprov och därefter inkuberas i högst fem dagar vid 25 °C, vilket är sedvanlig praxis inom livsmedelsmykologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Elfenben, genomskinlig
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Beskrivning Jästextrakt Glukos Kloramfenikol Medium
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.
Endast för laboratoriebruk.