Beskrivning
- Näringsdynor med rutnät
- Problemfri lagring upp till 24 månader
- Överensstämmelse med internationella standarder och referenser
- Valideringsguide finns tillgänglig
- Mycket mångsidig - flera applikationer
- Ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparingar
- Enkel hantering
- Membran lämpliga att använda med e.motion dispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Formatera | 0,45 μm Pore Storlek Skiva |
| Medietyp | Jästextrakt |
| Sterilitet | Sterila |
| Rutnätsfärg | Mörkgrön |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad MF för användning med dispenser, 10 x 10/påse fat med NP |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |