Läs mer
Jästextrakt, pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496501 1 kg 1kg
11486501 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219402791
Jästextrakt från jäst, molekylärbiologiska reagens, gulbrunt pulver
  • Det används som en bakteriologisk mediakomponent för en mängd olika mikroorganismer och molekylärgenetiska tillämpningar.
  • Jästextraktpulver är ett vakuumtorkat autolyserat jästextrakt framställt av 100 % Bakers 'jäst.
  • Det är en koncentrerad källa till lösliga proteinkomponenter, kolhydrater och B-komplexa vitaminer som är naturliga för jäst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8013-01-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Jästextrakt
Färg Tan-gul
Form Solid
Renhet eller kvalitetsklass Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 1 kg