Läs mer
Jästextrakt, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15815488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15815488 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15815488 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J23547.A1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
  • Format: Benvitt pulver
  • CAS: 8013-01-2
  • MDL-nummer: MFCD00132599
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Off-white
Form Pulver
Kvalitet Ultrapure
Produkttyp Mikrobiologimedia
Förpackningstyp Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.