Läs mer
MP Biomedicals™ Jästhydrolysat Enzymatisk, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450655 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 lb.
Förpackningsstorlek:
100lb
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450655 100 lb. 100lb
1 options
Produktkod. 11450655 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210330480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32715.00 SEK
    31162.09 SEK / 100lb
    Save 1552.91 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ett autolyserat jästextrakt som är en koncentrerad källa till lösliga proteinkomponenter, kolhydrater och B-komplex vitaminer som är naturliga för jäst.
  • Tillverkad av 100% öljäst.
  • Brunfärgat pulver, lösligt i vatten
  • Förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Färg Brun
Beskrivning Jästhydrolysat enzymatisk
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Form Pulver
För användning med (applikation) Källa till lösliga proteinkomponenter; kolhydrater; och B-komplexa vitaminer
Kvantitet 100 lb.