Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jästlytiskt enzym, Arthrobacter luteus
Produktkod. 15435459
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435459 1 g 1g
15445459 250 mg 250mg
15455459 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435459 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63195.03
 Begränsad artikel
I lager
Hydrolyserar linjära glukospolymerer med beta-1,3-länkar | CAS: 37340-57-1
Yeast Lytic Enzyme används för att hydrolysera linjära glukospolymerer med beta-1,3-kopplingar, som används för enzymatisk nedbrytning av jästglykanhöljen och för sfäroplastbildning, som används för att smälta cellväggen i aktiva jästceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37340-57-1
Synonym Lytikas; Zymolyase 20T
Specifikationer
Färg Off-white
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Hydrolyserar linjära glukospolymerer med beta-1,3-bindningar
Kvantitet 1 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.