Beskrivning
- Yeast Nitrogen Base finns med eller utan ammoniumsulfat.
- YNB består av salter, vitaminer och spårämnen. Vissa komponentbortfall är tillgängliga.
- För att göra ditt eget syntetiskt definierade jästmedium, börja med den YNB du väljer, lägg till en kolkälla, lämpliga aminosyror och agar om det behövs.
- Bulkpulver, lätt att väga för att göra anpassade batchstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.7 g/L |
| Form | Pulver |
| Kvalitet | Molekylärbiologi Certified™ |
| Medietyp | YNB |
| Formulering | Vitaminer: Biotin 0,002 mg; Kalciumpantotenat 0,4 mg; folsyra 0,002 mg; Inositol 2 mg: Niacin 0,4 mg; P-aminobensoesyra 0,2 mg; Pyridoxinhydroklorid 0,4 mg; riboflavin 0,2 mg; tiaminhydroklorid 0,4 mg; Spårämnen: borsyra 0,5 mg; kopparsulfat 0,04 mg; Kaliumjodid 0,1 mg; Järnklorid 0,2 mg; Mangansulfat 0,4 mg; Natriummolybdat 0,2 mg; zinksulfat 0,4 mg; Salter: Magnesiumsulfat 500 mg; Natriumklorid 100 mg; Kalciumklorid 100 mg. |
| pH | 5.0± 0,2 |
| Löslighet | Lösligt i vatten |
| Vikt (metrisk) | 454 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride