Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jästkvävebas, utan aminosyror, utan ammoniumsulfat
Produktkod. 11326759
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326759 100 g 100g
11336759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326759 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26271.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2704.09 SEK
    2427.65 SEK / 100g
    Save 276.44 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används för att klassificera jäst baserad på kolhydrater och aminosyror. Rekommenderas för användning vid klassificering av jäst baserad på kol- och kvävekrav. Innehåller alla viktiga näringsämnen som krävs för tillväxt av jäst utom aminosyror, kväve och kolhydrater.
Jästkvävebas utan aminosyror och ammoniumsulfat används för att klassificera jäst baserad på krav på kolhydrater och aminosyror. Rekommenderas för användning vid klassificering av jäst baserad på kol- och kvävekrav. Innehåller alla viktiga näringsämnen som krävs för tillväxt av jäst utom aminosyror, kväve och kolhydrater. Tillsats av kväve och kolkällor krävs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Förpackningstyp Plastflaska
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.