Läs mer
Yeast-Torula
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 lb.
100 lb.
Förpackningsstorlek:
11339.8g
45359.2g
Beskrivning
- Format: Solid
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jäst-Torula |
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 25 lb. |