Läs mer
Checkers Gul Jacket™ 3-kanals AMS Kabelskyddssats
Produktkod. 17762428
Change view
Färg:
Svart, Gult
Produktkod. Färg
17762428 Svart, Gult
1 options
Produktkod. 17762428 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PYJS0003YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31395.00 SEK
    27234.30 SEK / Paket med 1
    Save 4160.70 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Gul Jacket™ 3-kanals AMS kabelskyddssats har en gradvis lutning och halkbeständig yta för att säkerställa en säkrare korsningspunkt för vagnar, gaffeltruckar, fordon med små hjul och tunga lastbilar.
  • Gul Jacket™ 3-kanals AMS kabelskyddssats har en gradvis lutning och halkbeständig yta för att säkerställa en säkrare korsningspunkt för vagnar, gaffeltruckar, fordon med små hjul och tunga lastbilar
  • Dessutom är varje Accessibility Ramp-system tillverkat för att uppfylla ADA- och DDA-kompatibla specifikationer
Specifikationer
Längd (engelska) 6.5 ft.
Längd (metrisk) 198 cm
Bredd (metrisk) 181 cm
Färg Svart, Gult
Material Polyeten
Typ Cable Protector Kit