Läs mer
Checkers Gul Jacket™ AMS™ 5-kanals honramper
Produktkod. 17782428
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17782428 Svart
1 options
Produktkod. 17782428 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PYJS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1433.25 SEK
    1241.17 SEK / Paket med 1
    Save 192.08 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Gul Jacket™ 5-kanaler AMS ramper kan kombineras med den gula Jacket™ 5-kanaler AMS mittsektion för att skapa ett system som är helt utbyggbart för att rymma ett obegränsat antal kablar.
  • Gul Jacket™ 5-kanaler AMS ramper kan kombineras med den gula Jacket™ 5-kanaler AMS mittsektion för att skapa ett system som är helt utbyggbart för att rymma ett obegränsat antal kablar
  • Genom att ta bort ramperna kan du också snabbt lägga till kabeldragningar och ADA-kompatibla sidoramper till befintliga system
  • Den gula Jacket™ AMS™ hanterar lätt tung lastbils- och busstrafik samtidigt som det ger enkel åtkomst för fotgängare, vagnar och rullstolar
  • Gångjärnslock gör det enkelt att ladda kablar och slangar
Specifikationer
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Bredd (metrisk) 52 cm
Färg Svart
Material Polyeten
Typ 5 Channel Ramps