Läs mer
Kartell Gul polypropenlåda, utan spetsar, med standardlock
Produktkod. 18097761
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
18097761 Gult
1 options
Produktkod. 18097761 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 0975606
Beräknad leverans: 12-11-2026
Tomma gula PP-lådor med snäpplock för användning med påfyllningsspetsar med kapacitet upp till 1000μ L.
  • Tom låda
  • För rackade pipettspetsar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Gult
Håller Pipetttips
Material Polypropen
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Tips upp till 1000μ L
Längd (metrisk) 11.50 cm
Produkttyp Tom spetslåda