Läs mer
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, ''A'' längd amerikansk kon
Produktkod. 10233453 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard konisk fog:
19/22A kon
19/38A kon
24/40A kon
29/42A kon
34/45A kon
45/50A kon
Konstorlek: 24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10233453
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med omröraraxlar av glas och metall. Den högpresterande omrörarguiden är en kon med B-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
Ger en effektiv guide för skaftomrörare av glas och metall över en rad temperaturer utan att avge partiklar från tätningen, samtidigt som ett vakuum upprätthålls. Tätningen är tillverkad av en speciellt formulerad PTFE-PEEK-komposit och är permanent tryckbelastad.
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Inget avfall
  • Självsläppande skarvring
  • Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en mycket hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare i glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog Konstorlek: 24/40
Typ PTFE High Performance Shaft Guide