Läs mer
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, ''A'' längd amerikansk kon
Produktkod. 10788033 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard konisk fog:
19/22A kon
19/38A kon
24/40A kon
29/42A kon
34/45A kon
45/50A kon
Konstorlek: 24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10788033 12 mm 70 mm 50 mm 29/42A kon Varje
10503795 19 mm 70 mm 58 mm 45/50A kon Varje
10476683 16 mm 70 mm 50 mm 34/45A kon Varje
10778033 10 mm 60 mm 50 mm 29/42A kon Varje
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Konstorlek: 24/40 Varje
10058942 8 mm 60 mm 42 mm 24/40A kon Varje
10690164 8 mm 60 mm 42 mm 19/38A kon Varje
10593785 6 mm 60 mm 42 mm 19/22A kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10788033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.00 SEK
    925.04 SEK / Paket med 1
    Save 20.96 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med omröraraxlar av glas och metall. Den högpresterande omrörarguiden är en kon med B-längd för Europa och inkluderar en PTFE/PEEK-tätning.
Ger en effektiv guide för skaftomrörare av glas och metall över en rad temperaturer utan att avge partiklar från tätningen, samtidigt som ett vakuum upprätthålls. Tätningen är tillverkad av en speciellt formulerad PTFE-PEEK-komposit och är permanent tryckbelastad.
  • Hög nivå av kemikaliebeständighet
  • Antipisk och minskad vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) och tryck (3 till 5 psi) prestanda
  • Inget avfall
  • Självsläppande skarvring
  • Maximala rekommenderade hastigheter: kontinuerlig 500rpm, intermittent 800rpm
Notera: PEEK har en mycket hög nivå av kemisk resistens med viss känslighet endast för starka mineralsyror.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) axel 12 mm
För användning med (utrustning) Skaftomrörare i glas och metall
För användning med (applikation) Inriktning av axel under blandning
Höjd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 29/42A kon
Typ Högpresterande axelguide