Läs mer
Justrite™ Gul stålkolvburk
Beskrivning
- Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering
- Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing
- Basen är utformad för att lämna mindre vätska i botten mellan påfyllningarna
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1 qt. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering |
| Material | Ryton, mässing |
| Längd (metrisk) | 127 mm (Dasher) |
| Höjd (metrisk) | 143 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 184 mm |