Läs mer
Justrite™ Gul stålkolvburk
Produktkod. 11943629
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11943629 4 l Varje
11923579 0,5 l Varje
10216094 1 l Varje
11943579 2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11943629 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 10318
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering. Den gula stålkolvburken är gjord av Ryton™ och mässing.
  • Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering
  • Tillverkad av kemiskt resistent Ryton™ och mässing
  • Basen är utformad för att lämna mindre vätska i botten mellan påfyllningarna
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering
Material Ryton, mässing
Längd (metrisk) 127 mm (Dasher)
Höjd (metrisk) 83 mm
Diameter (metrisk) Yttre 238 mm