Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringsdukar, gul
Beskrivning
- Torkare med upprepad användning HydroKnit™ teknologi
- Mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr)
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna
- Idealisk för: industriområden där segregering av tunga uppgifter krävs, hårdare rengöring i kliniska och patientområden, kök och livsmedelsförädlingsområden
- Hjälper till att minska korskontaminering genom att använda färgkodning
- Dukar kan sköljas och återanvändas, vilket bidrar till att minska avfallet och sänka kostnaderna vid användning
- Insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 16,14 tum. |
| Längd (metrisk) | 25.1 cm |
| Bredd (engelska) | 11,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.1 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tum) |
| Formatera | Interfold |
| För användning med (applikation) | Hygienisk rengöring i toaletter, kliniker och patientutrymmen, kök och livsmedelsförädlingsutrymmen |
| Visa mer |