Läs mer
Lauda™ Gulaktig klar värmeöverföringsvätska
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperaturområde | 30 °C till 200 °C |
| Typ | Badfyllare |
| Modell | Ultra 350 |
| Kvantitet | 5 L |
| Viskositet | 47mm 2 /sek. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 5 litres) .
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido