Läs mer
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Beskrivning
Isolera och räkna upp Yersinia enterocolitica från kliniska prover och livsmedelsprover efter 18 till 24 timmar med Thermo Scientific™ Yersinia selektiv agar (CIN-agar).
Speciellt utvecklad för optimal tillväxt och återhämtning av Yersinia enterocolitica , innehåller formuleringen cefsulodin, Irgasan™ och novobiocin. De typiska kolonierna av Yersinia enterocolitica kommer att utvecklas som en röd bullseye omgiven av en genomskinlig kant och kommer att variera avsevärt mellan serotyper i kolonistorlek, jämnhet och förhållandet mellan bården och centrumdiametern. De flesta andra organismer som kan växa kommer att producera större kolonier (> 2 mm i diameter) med diffust rosa centra och ogenomskinliga yttre zoner. Serratia liquefaciens , Citrobacter freundii och Enterobacter agglomerans kan ge en kolonial morfologi som liknar Yersinia enterocolitica . Dessa organismer kan särskiljas från Yersinia enterocolitica genom biokemiska tester.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Testad i enlighet med CEN ISO/TS 11133-2. Formuleringen av detta medium överensstämmer med ISO 10273. |
| Färg | Antik rosa, transparent |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Yersinia selektiv agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |