missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

YH239-EE, MedChemExpress

Produktkod. 16435068
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16435068 10 mg 10mg
16401307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16435068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12287

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress YH239-EE, ethyl ester of the free carboxylic acid compound YH239, is a potent p53-MDM2 antagonizing and apoptosis-inducing agent.

YH239-EE, ethyl ester of the free carboxylic acid compound YH239, is a potent p53-MDM2 antagonizing and apoptosis-inducing agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material YH239-EE
Fysisk form Solid
CAS 1364488-67-4
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27Cl2N3O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 55 mg/mL (109.04 mM)
LEDER O=C(C(N1)=C(C(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C=O)C(NC(C)(C)C)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3)OCC
Molekylvikt (g/mol) 504.41
Formel vikt 504.41
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.