Läs mer
YHO-13177, MedChemExpress
Beskrivning
YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YHO-13177 |
| CAS | 912287-56-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N2O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (89.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(O)CC3)S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.47 |
| Formel vikt | 370.47 |
| Visa mer |