Läs mer
YHO-13351 free base, MedChemExpress
Produktkod. 16495966
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495966 100 mg
16468037 5 mg
16451527 50 mg
16415328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495966 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12758A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress YHO-13351 free base is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
YHO-13351 free base is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material YHO-13351 free base
CAS 912288-64-3
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H33N3O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (206.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(OC(CN(CC)CC)=O)CC3)S2
Molekylvikt (g/mol) 483.62
Formel vikt 483.62
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death