Läs mer
YHO-13351, MedChemExpress
Beskrivning
YHO-13351 is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YHO-13351 |
| CAS | 1346753-00-1 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H37N3O7S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (65.55 mM) |
| LEDER | N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(OC(CN(CC)CC)=O)CC3)S2.O=S(C)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 579.73 |
| Formel vikt | 579.73 |
| Visa mer |