Läs mer
Tocris Bioscience™ YK 4-279
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054152
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054152 10 mg
18065852 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054152 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4067/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1037184-44-3
Molekylformel C17H13Cl2NO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material YK 4-279
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 366.2
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 366.19