Läs mer
YK11, MedChemExpress
Produktkod. 16474138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474138 10 mg
16465106 100 mg
16410497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10748010mg
MedChemExpress YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material YK11
CAS 1370003-76-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 64 mg/mL (148.65 mM)
LEDER O=C1CCC2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)(OC)O/5)C5=C/C(OC)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 430.53
Formel vikt 430.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism