Läs mer
YKL-05-099, MedChemExpress
Description
YKL-05-099 is a salt-inducible kinase (SIK) inhibitor. YKL-05-099 binds to SIK1 and SIK3 with IC50s of ∼10 and ∼30 nM, respectively. YKL-05-099 has slightly less potent SIK2-inhibitory (IC50=40 nM).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | YKL-05-099 |
| CAS | 1936529-65-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H34ClN7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (124.98 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=NC=C(OC)C=C2)C3=NC(NC4=CC=C(C5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3CN1C6=C(C)C=CC=C6Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.11 |
| Formel vikt | 600.11 |
| Show More |