Läs mer
YKL-06-061, MedChemExpress
Produktkod. 16487657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487657 5 mg 5mg
16455686 100 mg -
16444908 10 mg -
16441157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1200565mg
MedChemExpress YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.
YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material YKL-06-061
CAS 2172617-15-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H37N7O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (118.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3OC)N4CCN(CC4)C)=NC=C2CN1C5=C(C=CC=C5C)C)C6CCC6
Molekylvikt (g/mol) 527.66
Formel vikt 527.66
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation