missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ YKL 5-124

Beskrivning
YKL-5-124 is a potent and selective CDK7/Mat1/CycH and cyclin dependent kinase (CDK7) inhibitor (IC50 values = 9.7 nM and 53.5 nM, respectively). YKL-5-124 shows 100-fold selectivity over CDK9 and CDK2. YKL-5-124 induces cell cycle arrest at the G1/S transition, inhibits E2F-driven gene expression and inhibits CDK1 and CDK3 T-loop phosphorylation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1 S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1 H)-carboxamide |
| CAS | 1957203-01-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Cyclin-dependent Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C28H33N7O3 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?