Läs mer
YLF-466D, MedChemExpress
Beskrivning
YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YLF-466D |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1273323-67-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H20ClNO3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | C24 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.62 mM) |
| Visa mer |