Läs mer
YM-201636, MedChemExpress
Beskrivning
YM-201636 is a potent and selective PIKfyve inhibitor with an IC50 of 33 nM. YM-201636 also inhibits p110α with an IC50 of 3.3 μM. YM-201636 inhibits retroviral replication.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YM-201636 |
| CAS | 371942-69-7 |
| Färg | Yellowish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H21N7O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (100.54 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(C2=NC(N3CCOCC3)=C4OC5=NC=CC=C5C4=N2)=C1)C6=CC=C(N=C6)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.48 |
| Formel vikt | 467.48 |
| Visa mer |