Läs mer
YM-58483, MedChemExpress
Beskrivning
YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YM-58483 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 223499-30-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H9F6N5OS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BTP2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (296.69 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |