missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

YM-58483, MedChemExpress

Produktkod. p-200098025
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16482656

Brand: Medchem Express HY100831

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).

YM-58483 (BTP2) is the first selective and potent inhibitor of CRAC channels and subsequent Ca2+ signals. YM-584832 is a blocker of store-operated Ca2+ entry (SOCE).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material YM-58483
Fysisk form Solid
CAS 223499-30-7
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9F6N5OS
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BTP2
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (296.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(C)N=NS1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 421.32
Formel vikt 421.32
Procent renhet 98.75%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.