Läs mer
YM155, TRC
Produktkod. 30452131
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452131 25 mg
30449320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCY10030025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 781661-94-7
Molekylformel C20H19BrN4O3
Molekylvikt (g/mol) 443.29
Synonym Sepantronium bromide, YM 155, YM155
IUPAC-namn 1-(2-metoxietyl)-2-metyl-3-(pyrazin-2-ylmetyl)benzo[f]benzimidazol-3-ium-4,9-dion; Bromid
LEDER [Br-].COCCn1c(C)[n+](Cc2cnccn2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 442.0641