Läs mer
YM17E, MedChemExpress
Beskrivning
YM17E is an inhibitor of acyl CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), with IC50 of 44 nM in rabbit liver microsomes in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | YM17E |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 124900-72-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H56N6O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(N(C)C)C=C1)N(CC2=CC=CC(CN(C3CCCCCC3)C(NC4=CC=C(N(C)C)C=C4)=O)=C2)C5CCCCCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 652.91 |
| Visa mer |