Läs mer
Yoda 1, TRC
Produktkod. 30453695
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453695 5 mg
30456560 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCY1007855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 448947-81-7
Molekylformel C13H8Cl2N4S2
Molekylvikt (g/mol) 355.27
Synonym 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
IUPAC-namn 2-[(2,6-diklorfenyl)metylsulfanyl]-5-pyrazin-2-yl-1,3,4-tiadiazol
LEDER Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yoda 1
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Formel vikt 353.9567